Vai a
B8667
Albumina sierica bovina
20 mg/mL in H2O, low bioburden, protease free, Molecular Biology
Sinonimo/i:
Albumina, Soluzione di BSA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1.25 mL
Spedizione prevista il02 marzo 2027daSchnelldorf Distribution
216,00 €
5 mL
Spedizione prevista il02 marzo 2027daSchnelldorf Distribution
527,00 €
10 x 5 mL
Spedizione prevista il11 febbraio 2027daSchnelldorf Distribution
2760,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
20-22 mg/mL protein basis (biuret)
Form:
solution
Technique(s):
PCR: suitable
Impurities:
Alakaline phosphatase, none detected, DNase, none detected, Endonuclease, none detected, Exonuclease, none detected, NICKase, none detected, peroxidase, none detected, <10.0 cfu/mL Total microbial count
Concentration:
20 mg/mL in H2O, 20-22 mg/mL Biuret
216,00 €
Spedizione prevista il02 marzo 2027Dettagli
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine
Quality Segment
grade
Molecular Biology
product line
BioReagent
assay
20-22 mg/mL protein basis (biuret)
form
solution
quality
non-acetylated
purified by
heat shock fractionation
contains
does not contain preservative
origin
USA origin
concentration
20 mg/mL in H2O, 20-22 mg/mL Biuret
technique(s)
PCR: suitable
impurities
Alakaline phosphatase, none detected, DNase, none detected, Endonuclease, none detected, Exonuclease, none detected, NICKase, none detected, peroxidase, none detected, <10.0 cfu/mL Total microbial count
UniProt accession no.
foreign activity
Alkaline Phosphatase free , DNase free , DNase, RNase, NICKase, protease, peroxidase and alkaline phosphatase, none detected, NICKase free , Peroxidase free , Protease free , RNase free
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Application
Selezionare l′albumina più adatta alla propria applicazione con la Guida alla selezione dell′albumina.
La BSA trova diversi impieghi nelle applicazioni di biologia molecolare, come:
  • componente aggiunto in soluzioni di enzimi o di altre proteine, per prevenire l'adesione dell'enzima o di un'altra proteina di interesse alla superficie della provetta di reazione o alle superfici delle pipette.
  • stabilizzatore inerte di enzimi o proteine durante l'incubazione, per consentire all'enzima o alla proteina di interesse di funzionare correttamente
Features and Benefits
Questa soluzione di BSA per biologia molecolare è testata per le seguenti proprietà:
  • Assenza di fosfatasi alcalina
  • Assenza di DNasi/esonucleasi
  • Assenza di nicasi/endonucleasi
  • Assenza di proteasi
  • Assenza di RNasi
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A7534A7034B6917
Sieroalbumina lyophilized powder, suitable for (for molecular biology), Non-acetylated, Molecular Biology
Sigma-Aldrich
B6917
Sieroalbumina
description
20 mg/mL in H2O, low bioburden, protease free, Molecular Biology
description
35% in saline, contains azide, aseptically filled
description
22% in saline, contains azide, aseptically filled
description
lyophilized powder, suitable for (for molecular biology), Non-acetylated, Molecular Biology
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
assay
20-22 mg/mL protein basis (biuret)
assay
33.0-37.4 protein basis (biuret)
assay
20.0-24.0% protein basis (biuret)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
Molecular Biology
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, western blot: suitable, ELISA: suitable
technique(s)
-
technique(s)
electrophoresis: suitable-98% using Agarose
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumina sierica bovina
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Can you freeze and thaw this? or is it better to have aliquotes at -20?
    1 risposta
    1. The freeze/thaw stability of this solution has not been evaluated. However, solutions of BSA typically demonstrate very good stability when stored as frozen aliquots at -20C. As a general practice, repeated freeze-thaw cycles should be avoided.