Documenti fondamentali
A8199
Sigma-Aldrich
N-acetil-L-cisteina
≥99% (TLC), suitable for cell culture, BioXtra
Sinonimo/i:
LNAC, NAC
About This Item
Formula condensata:
HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.19
Beilstein:
1724426
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Nome del prodotto
N-acetil-L-cisteina, BioXtra, ≥99% (TLC)
Nome Commerciale
BioXtra
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤0.002% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Residuo alla calcinazione
≤0.5%
Colore
white to off-white
Punto di fusione
106-108 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
applicazioni
cell analysis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Applicazioni
N-Acetyl-L-cysteine has been used to study its protective effect against styrene-induced cochlear injuries in rats. It has also been used as a supplement in basal chemically-defined medium (BDM) for the culture of oligodendrocyte precursor cells.
Azioni biochim/fisiol
Agente antiossidante e mucolitico. Incrementa gli agglomerati cellulari di scavenger dei radicali liberi. Riportata la capacità di impedire l′apoptosi nelle cellule neuronali ma di indurla nelle cellule muscolari lisce. Inibisce la replicazione dell′HIV. Può servire come substrato per la glutatione transferasi microsomiale.
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Protective effect of N-acety-L-cysteine (L-NAC) against styrene-induced cochlear injuries
Wei Ping Yang
Acta Oto-Laryngologica, 129(10), 1036-1043 (2009)
Histamine Receptor 3 negatively regulates oligodendrocyte differentiation and remyelination
Chen Y
PLoS ONE, 12(12), e0189380-e0189380 (2017)
Suzanne M Cloonan et al.
Journal of medicinal chemistry, 58(11), 4494-4505 (2015-05-12)
Ruthenium polypyridyl complexes show great promise as new photodynamic therapy (PDT) agents. However, a lack of detailed understanding of their mode of action in cells poses a challenge to their development. We have designed a new Ru(II) PDT candidate that
Yuval Samuni et al.
Biochimica et biophysica acta, 1830(8), 4117-4129 (2013-04-27)
N-acetylcysteine (NAC) has been in clinical practice for several decades. It has been used as a mucolytic agent and for the treatment of numerous disorders including paracetamol intoxication, doxorubicin cardiotoxicity, ischemia-reperfusion cardiac injury, acute respiratory distress syndrome, bronchitis, chemotherapy-induced toxicity
Luigi Franchi et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(8), 4214-4222 (2014-09-17)
The nucleotide-binding oligomerization domain-like receptor pyrin domain-containing 3 (Nlrp3) inflammasome plays an important role in inflammation by controlling the maturation and secretion of the cytokines IL-1β and IL-18 in response to multiple stimuli including pore-forming toxins, particulate matter, and ATP.
Articoli
Importance and uses of cysteine in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Chromatograms
application for HPLC