Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti
T1147
Sigma-Aldrich
apo-transferrina
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Sinonimo/i:
Siderofilina, Transferrina umana
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.75
Origine biologica
human plasma
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Forma fisica
powder
PM
76-81 kDa
Concentrazione
~25 mM
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
HIV and HBsAg, source material tested negative
≤0.005% iron
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TF(7018)
Applicazioni
L′apotransferrina umana può essere addizionata di ferro oppure può essere usata per legare il ferro libero presente nel terreno. E′ usata anche per trasportare il ferro nelle cellule di mammifero.
Azioni biochim/fisiol
La transferrina è la più importante proteina del siero deputata al legame del ferro e al trasporto alle cellule. I sistemi di coltura cellulare privi di siero necessitano di ferro legato a un fattore di trasporto. La transferrina è la molecola di trasporto preferenziale per il ferro poiché le cellule processano il ferro legato alla transferrina in modo fisiologicamente corretto tramite i recettori per la transferrina presenti sulla superficie cellulare. L′apotransferrina umana è una transferrina ad alta affinità che può essere utilizzata con un gran numero di tipologie di cellule. L′apotransferrina può essere legata al ferro prima dell′uso oppure può essere aggiunta direttamente a un terreno contenente ferro.
Altre note
Proteina di trasporto del ferro non eme.
Esclusione di responsabilità
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA. Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Giang D Nguyen et al.
PloS one, 8(8), e72698-e72698 (2013-08-24)
Huntington's disease (HD) is a neurodegenerative disease caused by abnormal polyglutamine expansion in the huntingtin protein (Htt). Although both Htt and the HD pathogenic mutation (mHtt) are implicated in early developmental events, their individual involvement has not been adequately explored.
Giang D Nguyen et al.
PloS one, 9(5), e96858-e96858 (2014-05-08)
H1 linker histone proteins are essential for the structural and functional integrity of chromatin and for the fidelity of additional epigenetic modifications. Deletion of H1c, H1d and H1e in mice leads to embryonic lethality by mid-gestation with a broad spectrum
Kathleen N O'Guin et al.
ASN neuro, 6(1), e00135-e00135 (2014-01-31)
The molecular requirements for human myelination are incompletely defined, and further study is needed to fully understand the cellular mechanisms involved during development and in demyelinating diseases. We have established a human co-culture model to study myelination. Our earlier observations
Kamil Strzelak et al.
Analytica chimica acta, 995, 43-51 (2017-11-12)
The Multicommutated Flow Analysis (MCFA) system for the estimation of clinical iron parameters: Serum Iron (SI), Unsaturated Iron Binding Capacity (UIBC) and Total Iron Binding Capacity (TIBC) has been proposed. The developed MCFA system based on simple photometric detection of
William J Buchser et al.
PloS one, 7(6), e38101-e38101 (2012-06-16)
Trauma to the spinal cord and brain can result in irreparable loss of function. This failure of recovery is in part due to inhibition of axon regeneration by myelin and chondroitin sulfate proteoglycans (CSPGs). Peripheral nervous system (PNS) neurons exhibit
Articoli
Understand how transferrin affects serum-free cell culture systems, crucial for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.