Documenti
728918
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-1-13C-L-cysteine-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
HSCH2CH(NH13COCH3)13CO2H
Peso molecolare:
165.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
applicazioni
peptide synthesis
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
SC[C@H](N[13C](C)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1/i3+1,5+1
PWKSKIMOESPYIA-ZGSUMHLQSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2