If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
A2939
Solfato d′ammonio
BioXtra, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Mascagnite
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99.0%
Stato
powder or crystals
Impurezze
Insoluble matter, passes filter test
Residuo alla calcinazione
<0.01% (as SO4)
Perdita
≤1.0% loss on drying, 110°C
pH
5.0-6.0 (20 °C, 1 M in H2O)
Punto di fusione
>280 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M, clear, colorless
Densità
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0001%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0002%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0001%
Assorbimento
≤0.030 at 280 in H2O at 1 M
≤0.037 at 260 in H2O at 1 M
Stringa SMILE
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
I metodi per la purificazione dei campioni in vista delle successive analisi ne riducono la complessità, eliminano eventuali interferenze e concentrano gli analiti, consentendo di ottenere risultati più accurati.
Purification methods for downstream analysis reduce sample complexity, remove interferences, and concentrate analytes for more accurate results.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 risposta-
Utile?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 risposta-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf