Documenti
1.01217
Supelco
Solfato d′ammonio
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Mascagnite
About This Item
Formula condensata:
(NH4)2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Numero indice EU:
231-984-1
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
<1 Pa ( 25 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.5% (alkalimetric)
Forma fisica
solid
Potenza
2840 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.001% Insoluble matter
Residuo alla calcinazione
≤0.005% (as sulfate)
Perdita
≤0.1% loss on drying, 105 °C
pH
5 (100 g/L in H2O)
Punto di fusione
>280 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
754-764 g/L
Densità
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Densità bulk
850 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.0003%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
Cationi in tracce
Al: ≤0.000075%
As: ≤0.00002%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0001%
Cr: ≤0.000075%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
Mg: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0002%
Zn: ≤0.0001%
heavy metals: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Tenore (alcalimetria): ≥ 99,5 %
Sostanze insolubili: ≤ 0,001 %
pH (5 % in acqua, 25 °C ): 5,0 - 6,0
Cloruri (Cl): ≤ 0,0003 %
Nitrati (NO₃): ≤ 0,001 %
Fosfati (PO₄) ≤ 0,0005 %
Metalli pesanti (ACS): ≤ 0,0005 %
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,0005 %
Al (alluminio): ≤ 0,000075 %
As (arsenico): ≤ 0,00002 %
Ca (calcio): ≤ 0,001%
Cd (cadmio): ≤ 0,0001%
Cr (cromo): ≤ 0,000075 %
Cu (rame): ≤ 0,0002%
Fe (ferro): ≤ 0,0002 %
Mg (magnesio): ≤ 0,0005 %
Pb (piombo): ≤ 0,0002 %
Zn (zinco): ≤ 0,0001 %
Residuo alla calcinazione (come solfati): ≤ 0,005 %
Perdita all′essiccamento (105 °C): ≤ 0,1 %
Conforme a ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Articoli
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.