Vai a
A4418
Solfato d′ammonio
Molecular Biology, ≥99.0%
1 recensori su 2 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Sinonimo/i:
Mascagnite
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
48,10 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
136,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
205,00 €
5 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
838,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(NH4)2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.14
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38030408
UNSPSC Code:
12352314
NACRES:
NA.31
EC Number:
231-984-1
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
Molecular Biology
Form:
powder
Solubility:
H2O: 0.667 g/mL
48,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
technique(s)
affinity binding assay: suitable, protein purification: suitable
impurities
≤0.005% Insolubles
pH
5.0-6 (25 °C, 132 g/L)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.667 g/mL
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm
cation traces
Cu: ≤5 ppm, Fe: ≤5 ppm, Zn: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
absorption
≤0.025 at 280 at 1 M, ≤0.03 at 260 at 1 M
suitability
suitable for flow cytometry, suitable for molecular biology
application(s)
metabolomics
microbiology
foreign activity
DNase, RNase, and protease, none detected
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
General description
Il solfato di ammonio è un sale solfato inorganico polifunzionale che ha un ruolo importante nella ricerca in campo biochimico, in biologia molecolare e nel settore delle colture cellulari. È uno strumento indispensabile nella purificazione di anticorpi e nella precipitazione o nel frazionamento di proteine. Inoltre, è di grande aiuto nell′analisi cristallografica degli acidi nucleici e delle proteine ed è usato anche come fonte di azoto nei terreni sintetici di laboratorio. Il nostro solfato di ammonio di grado premium è prodotto in maniera scrupolosa in modo da risultare privo di Dnasi, Rnasi e proteasi, per garantirne l′impiego nelle attività di ricerca d′avanguardia
Application
Il solfato di ammonio è d′aiuto per la precipitazione rapida delle proteine cellulari. Il solfato di ammonio può essere adoperato per la precipitazione o il frazionamento di proteine o la purificazione di anticorpi. È altresì utile nell′analisi cristallografica degli acidi nucleici e delle proteine. Il solfato di ammonio è stato usato
  • nella preparazione del colorante di Coomassie colloidale per proteine ′Blue Silver′.
  • Per la precipitazione della tossina Shiga-like dal surnatante della coltura.
  • per la precipitazione di particelle virali dal surnatante della coltura.
Features and Benefits
  • Metalli pesanti (p.es.Pb): ≤2 ppm
  • Esente da DNasi, RNasi, e proteasi
Other Notes
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A491590187409978
description
Molecular Biology, ≥99.0%
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
anhydrous, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99.0%
description
BioUltra, ≥99.0% (T)
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
crystals
solubility
H2O: 0.667 g/mL
solubility
water: soluble 132 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 132 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
Molecular Biology
grade
ACS reagent
grade
anhydrous
grade
-
cation traces
Zn: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤2 ppm, Fe: ≤5 ppm, Cu: ≤5 ppm
cation traces
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES), Fe: ≤5 ppm
cation traces
Fe: ≤10 ppm, Pb: ≤3 ppm, Se: ≤5 ppm
cation traces
Fe: ≤2 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Pb: ≤2 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, As: ≤0.2 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Cu: ≤2 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Solfato d′ammonio
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7783-20-2
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. What is the average particle size (APS) of this powder?
    1 risposta
    1. The particle size is not determined for this product.
      Utile?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. New Jersey, USA
    • Recensione 1
    • Voti 3
    5 su 5 stelle.
    works well
    I used this product to perform ammonium sulfate-mediated precipitation on cell culture media, and it has worked very well. I will keep buying this in future.
    Traduci con Google
    Utile?
  2. 1 recensione solo con voto