Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 62,50 € |
100 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 208,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352314
Form:
liquid
62,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiApplication
- Optimization of nutrient-rich solution for direct fertigation using a novel side stream anaerobic forward osmosis process to treat textile wastewater.: This research optimizes nutrient-rich solutions for direct fertigation, highlighting the application of ammonium sulfate in the treatment and reuse of textile wastewater (Abbasi et al., 2021).
- Electro-sorption of ammonium ion onto nickel foam supported highly microporous activated carbon prepared from agricultural residues (dried Luffa cylindrica).: This research explores the electro-sorption of ammonium ions using innovative materials, with ammonium sulfate solution facilitating the preparation process (Shih et al., 2019).
- Structure of glycerol dehydrogenase (GldA) from Escherichia coli.: This structural biology study involves the use of ammonium sulfate in the crystallization process to elucidate the structure of an important enzyme from E. coli (Zhang et al., 2019).
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7783-20-2
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?