Documenti fondamentali
09978
Sigma-Aldrich
Solfato d′ammonio
BioUltra, ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
Mascagnite
Scegli un formato
500 G
95,30 €
1 KG
165,00 €
2.5 KG
380,00 €
95,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
95,30 €
1 KG
165,00 €
2.5 KG
380,00 €
About This Item
Formula condensata:
(NH4)2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352314
eCl@ss:
38030408
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
95,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥99.0% (T)
Stato
crystals
Impurezze
insoluble matter, passes filter test
Residuo alla calcinazione
≤0.01% (as SO4)
Perdita
≤0.1% loss on drying, 110 °C
pH
5.0-6.0 (25 °C, 1 M in H2O)
Punto di fusione
>280 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Densità
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤50 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.2 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
1 M in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.037
λ: 280 nm Amax: ≤0.030
Stringa SMILE
N.N.OS(O)(=O)=O
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ammonium sulfate is naturally present as a rare mineral mascagnite in volcanic fumaroles and due to coal fires in some dumps.
Applicazioni
Ammonium sulfate has been used:
  • to prepare mobile phase A for hydrophobic interaction chromatography (HIC)
  • as reference material for the thermal decomposition of NH4NO3 (S1–S6) thermal decomposition to N2O (S1-N2O–S6-N2O)
  • to prepare the stock solution for M63 medium
  • as a reagent in molecular biology and chromatography
  • in the precipitation and fractionation of proteins
  • in the purification of antibodies
  • for the crystallographic analysis of nucleic acids and proteins
  • in high-performance liquid chromatography (HPLC) analysis of proteins, such as in hydrophobic interaction chromatography
  • for Sepharose chromatography of tRNAs using reverse salt gradients
  • in long PCR buffer, in PCR lysis solution, and second-strand cDNA synthesis
  • HPLC analysis of phospholipids
Azioni biochim/fisiol
Ammonium sulfate is an inorganic salt, which is mostly used as a soil fertilizer. It is also used as a flame retardant since it elevates the combustion temperature of the material and lowers maximum weight loss rates. This leads to an upsurge in the production of residue or char.
Altre note
The most commonly used salt for the fractional precipitation of proteins due to its solubility and effectiveness[1]; Protein crystallization[2]; Sepharose chromatography of tRNAs using reverse salt gradients[3].
Note legali
Sepharose is a trademark of Cytiva
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Sepharose chromatography of transfer ribonucleic acids using reverse salt gradients.
G W Hatfield
Methods in enzymology, 59, 215-218 (1979-01-01)
T.D. Pollard
Methods in Enzymology, 85, 334-334 (1982)
Protein crystallization: the growth of large-scale single crystals.
G L Gilliland et al.
Methods in enzymology, 104, 370-381 (1984-01-01)
Simon Gareth Broadley et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 68(Pt 11), 1450-1459 (2012-10-24)
MshB, a zinc-based deacetylase, catalyses a step in the mycothiol biosynthetic pathway that involves the deacetylation of 1-O-(2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl)-D-myo-inositol (GlcNAc-Ins), via cleavage of an amide bond, to 1-O-(2-amino-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl)-D-myo-inositol (GlcN-Ins) and acetate. In this study, MshB was expressed, purified and crystallized. A
Kazunori Sugiura et al.
Biochemical and biophysical research communications, 457(3), 242-248 (2015-01-17)
Intracellular redox state is a critical factor for fundamental cellular functions, including regulation of the activities of various metabolic enzymes as well as ROS production and elimination. Genetically-encoded fluorescent redox sensors, such as roGFP (Hanson, G. T., et al. (2004))