Documenti fondamentali
131202
Sigma-Aldrich
Dihexylamine
97%
Sinonimo/i:
Bis(1-hexyl)amine
Scegli un formato
100 ML
62,50 €
500 ML
136,00 €
62,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
62,50 €
500 ML
136,00 €
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)5]2NH
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.35
Beilstein:
1738519
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
62,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
6.4 (vs air)
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. ebollizione
192-195 °C (lit.)
Densità
0.795 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCCCCCNCCCCCC
InChI
1S/C12H27N/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h13H,3-12H2,1-2H3
PXSXRABJBXYMFT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Dihexylamine nitrosation rate was enhanced when the reaction was carried out in the presence of micelles containing bile acid conjugates and lecithin[1].
Applicazioni
Dihexylamine was used in the preparation of succinic acid[2].
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Y K Kim et al.
IARC scientific publications, (31)(31), 207-214 (1980-01-01)
The rate of nitrosation of dihexylamine is enhanced when the reaction is carried ut in the presence of micelles containing bile acid conjugates or bile acid conjugates and lecithin. The nitrosation of smaller dialkylamines is not affected. The nitrosation of
Tanja Kurzrock et al.
Bioprocess and biosystems engineering, 34(7), 779-787 (2011-02-26)
Biotechnologically produced succinic acid has the potential to displace maleic acid and its uses and to become an important feedstock for the chemical industry. In addition to optimized production strains and fermentation processes, an efficient separation of succinic acid from