Documenti fondamentali
70172
Millipore
Casein Peptone for Biotechnology and Microbiology
Tryptically Digested, for Biotechnology and Microbiology
Sinonimo/i:
Peptone from casein, Peptone from casein, tryptic digest, Tryptone from casein, enzymatic digest
Scegli un formato
100 G
61,30 €
500 G
232,00 €
61,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
61,30 €
500 G
232,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106212
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.85
61,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Peptone, suitable for microbiology
Origine biologica
bovine milk
Livello qualitativo
Stato
powder
Composizione
total nitrogen (N), ≥11%
Residuo alla calcinazione
≤15.0%
Perdita
≤6.0% loss on drying
pH
6.7±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
Solubilità
H2O: 2%, clear, colorless to faintly brownish-yellow
applicazioni
food and beverages
microbiology
Descrizione generale
A rich source of amino acids with a high content of tryptophan, useful for the identification of indole producing microorganisms.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.