70178
Soy Peptone for Biotechnology and Microbiology
Papain Digested, for Biotechnology and Microbiology, ≥8% Total N, ≥2% Amino
Sinonimo/i:
Peptone from soybean
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Peptone from soybean, enzymatic digest, suitable for microbiology
Origine biologica
soybean
Livello qualitativo
Descrizione
Enzymatic digest of soybean
Stato
powder
Composizione
total nitrogen (N), ≥7%
Confezionamento
pkg of 100 g
pkg of 500 g
Residuo alla calcinazione
<22%
Perdita
≤6% loss on drying
pH
7.1±0.5 (2% in H2O)
Solubilità
H2O: 2%, clear, yellow to brownish-yellow
applicazioni
food and beverages
microbiology
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.