Documenti fondamentali
T9410
Millipore
Casein Peptone
Enzymatic digest of casein from bovine milk, 11.4-13.9% total nitrogen, suitable for biotechnology and microbiology
Sinonimo/i:
Peptone, Peptone di caseina, digerito triptico di caseina
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.85
Nome del prodotto
Triptone, Pancreatic digest of casein, Suitable for microbiology
Origine biologica
bovine milk
Livello qualitativo
Stato
powder
Confezionamento
poly bottle of 1 kg
poly bottle of 250 g
Tenore di azoto
11.4-13.9% total
Perdita
≤11% loss on drying
pH
6.6-7.4
applicazioni
microbiology
Descrizione generale
Il triptone, ossia il prodotto della digestione della caseina da parte della proteasi tripsina, è un peptone polivalente che promuove la crescita ed è usato come fonte di azoto nei terreni di coltura formulati per isolare e coltivare batteri, funghi e alcuni protozoi, esigenti e non. Si tratta di un idrolizzato raffinato altamente solubile e si impiega come nutriente microbiologico nei terreni di laboratorio e nella fermentazione. È una fonte di amminoacidi e peptidi di alta qualità prodotto dalla digestione pancreatica della caseina.
Applicazioni
Il triptone è raccomandato per i terreni di laboratorio e per la fermentazione ed è usato nella produzione di antibiotici, tossine ed enzimi. È impiegato anche come sostanza nutritiva nella produzione dei vaccini che richiedono un′elevata quantità di amminoacidi liberi. Il triptone può essere usato anche nel terreno STGG (latte scremato, triptone, glucosio, glicerolo) a -80 °C utilizzato per conservare gli isolati di Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e Moraxella catarrhalis per almeno 3 anni.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Peptone Enzymatic digest of casein, for biotechnological purposes
Millipore
82303
Peptone
Peptone suitable for microbiology, Nitrogen source in culture media
Millipore
22090
Peptone
Tryptone Water suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Millipore
70194
Tryptone Water
Peptone suitable for microbiology
Millipore
70171
Peptone
Yeast Extract suitable for microbiology
Millipore
70161
Yeast Extract
Yeast Extract suitable for microbiology
Millipore
92144
Yeast Extract
M B Hall
Journal of dairy science, 100(4), 2739-2750 (2017-02-22)
The availability of rumen-degradable protein (RDP) changes the use of carbohydrates by ruminal microbes. However, the effects of RDP on the simultaneous use of carbohydrate and formation of microbial products are not well described, although such information is needed to
M B Hall et al.
Journal of dairy science, 99(1), 245-257 (2015-11-26)
Fructans are an important nonfiber carbohydrate in cool season grasses. Their fermentation by ruminal microbes is not well described, though such information is needed to understand their nutritional value to ruminants. Our objective was to compare kinetics and product formation
Tarja Kaijalainen et al.
Journal of clinical microbiology, 42(1), 412-414 (2004-01-13)
In STGG (skim milk, tryptone, glucose, glycerol) medium at -80 degrees C, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, and Moraxella catarrhalis isolates survived for at least 3 years, and the same species have survived in nasopharyngeal swabs for at least 1.5 years.
Frederick K Balagaddé et al.
Science (New York, N.Y.), 309(5731), 137-140 (2005-07-05)
Using an active approach to preventing biofilm formation, we implemented a microfluidic bioreactor that enables long-term culture and monitoring of extremely small populations of bacteria with single-cell resolution. We used this device to observe the dynamics of Escherichia coli carrying
S Oh et al.
Applied and environmental microbiology, 61(11), 3809-3814 (1995-11-01)
This study was undertaken to find optimum conditions of tryptone, yeast extract, glucose, Tween 80, and incubation temperature for the growth of Lactobacillus casei YIT 9018 and to assess the effects of these factors by use of response surface methodology.