Merck
P1192
Casein Peptone suitable for biotechnology and microbiology
Enzymatic digest of casein from bovine milk, ≥11% Nitrogen, ≥4% Amino
Sinonimo/i:
Pepticase®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Pepticase®, suitable for microbiology
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
powder
nitrogen analysis
≥4.0% amino, ≥11.0% total
loss
≤11% loss on drying
pH
6.7-7.5
application(s)
microbiology
Application
Tryptic digest with excellent solubility and clarity of solution. Especially good for preparation of thioglycollate media.
Legal Information
Pepticase is a registered trademark of Kerry Group
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)