Documenti fondamentali
44722
Supelco
trans,trans-Farnesyl pyrophosphate ammonium salt
analytical standard
Sinonimo/i:
(E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl pyrophosphate ammonium salt, Farnesyl diphosphate ammonium salt
Scegli un formato
5 MG
458,00 €
458,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
458,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H28O7P2 · xNH3
Peso molecolare:
382.33 (free acid basis)
Beilstein:
2482197
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
458,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Grado
analytical standard
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N.C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C15H28O7P2.H3N/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-21-24(19,20)22-23(16,17)18;/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3,(H,19,20)(H2,16,17,18);1H3/b14-9+,15-11+;
CPYJTMLHKIWGDF-NDHHSALASA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Risultati analitici
NMR-Internal Standard: not specified dimethylsulfone
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)