This product is supplied as a vial of 200 ug in solution at a concentration of 1mg/mL. The volume of each vial will be 200 uL.
G6772
Geranyl pyrophosphate ammonium salt
≥95% (TLC), liquid
Sinonimo/i:
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl pyrophosphate, GPP
Scegli un formato
162,00 €
Scegli un formato
About This Item
162,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Geranyl pyrophosphate ammonium salt, 1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3)), ≥95% (TLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
vial of 200 μg
Concentrazione
1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3))
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C10H20O7P2/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-16-19(14,15)17-18(11,12)13/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3,(H,14,15)(H2,11,12,13)/b10-7+
GVVPGTZRZFNKDS-JXMROGBWSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Cholesterol biosynthesis starts in the hepatic endoplasmic reticulum with acetyl-CoA, yielding 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA via HMG-CoA synthase.
-
How big is the volume per vial of G6772. Information is only given in concentration.
1 risposta-