Vai a
12436
Neryl pyrophosphate lithium salt
≥95.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(Z)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl pyrophosphate lithium salt, Neryl diphosphate lithium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
716,00 €
537,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20O7P2 · xLi+
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.21 (free acid basis)
MDL number:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352107
Assay:
≥95.0% (TLC)
537,00 €
Prezzo di listino716,00 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
storage temp.
−20°C
Application
Neryl pyrophosphate, the cis isomer of geranyl pyrophosphate, may be used to characterize and study the kinetics of enzymes such as 1,8-cineole synthase, farnesyl pyrophosphate synthase, pinene cyclase and geranyl pyrophosphate:sabinene hydrate cyclase.
Biochem/physiol Actions
Metabolite, substrate for monoterpene synthase.[1]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
569019412492034
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)