W383902
Farnesene, mixture of isomers
stabilized
Sinonimo/i:
(3E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-1,3,6,10-tetraene
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Stato
liquid
può contenere
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Composizione
May include trans-β-Farnesene, cis-α-Farnesene, trans-α-Farnesene, bisabolene (a cyclic sesquiterpene), and other compounds.
Colore
colorless to light yellow
Indice di rifrazione
n20/D 1.490-1.505 (lit.)
P. ebollizione
260 °C (lit.)
Densità
0.844-0.8790 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
lavender; citrus; herbaceous
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C\C=C(/C)C=C
InChI
1S/C15H24/c1-6-14(4)10-8-12-15(5)11-7-9-13(2)3/h6,9-10,12H,1,7-8,11H2,2-5H3/b14-10+,15-12+
CXENHBSYCFFKJS-VDQVFBMKSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?