Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 885,00 € 663,75 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 3.550,00 € 2.662,50 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H28O7P2 · xNH3
Peso molecolare:
382.33 (free acid basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352212
Beilstein/REAXYS Number:
2482197
Assay:
≥95.0% (HPLC)
Form:
solid
663,75 €
Prezzo di listino885,00 €Risparmia il 25%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C15H28O7P2.H3N/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-21-24(19,20)22-23(16,17)18;/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3,(H,19,20)(H2,16,17,18);1H3/b14-9+,15-11+;
InChI key
CPYJTMLHKIWGDF-NDHHSALASA-N
Application
Farnesyl diphosphate ammonium salt may be used to study the posttranslational process known as farnesylation that is used to modify important proteins such as the Ras oncogene.
Biochem/physiol Actions
Farnesyl pyrophosphate is a key intermediate in the biosynthesis of more complex sesquiterpenoids, higher terpenoids, and steroids[1] and different biological functions have been discovered for FPP and the corresponding alcohol farnesol[2][3][4][5][6][7]. FPP plays an important role in the posttranslational processing of Ras proteins. Mutated forms of Ras are associated with human cancer and are therefore investigated in cancer research[5][6].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form methanol:ammonia solution | form - | form powder |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95% (TLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans,trans-Farnesyl pyrophosphate ammonium salt
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?