277541
trans,trans-Farnesol
96%
Sinonimo/i:
(E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, trans,trans-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.490 (lit.)
P. ebollizione
137 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Cecropia juvenile hormone
- terpenes, such as squalenes, cembranoids and forskolin
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?