Documenti fondamentali
403067
Sigma-Aldrich
Sodium methoxide solution
ACS reagent, 0.5 M CH3ONa in methanol (0.5N)
Sinonimo/i:
Sodium methylate
Scegli un formato
100 ML
78,30 €
250 ML
186,00 €
800 ML
251,00 €
4 X 100 ML
252,00 €
78,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
78,30 €
250 ML
186,00 €
800 ML
251,00 €
4 X 100 ML
252,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3ONa
Numero CAS:
Peso molecolare:
54.02
Beilstein:
3592982
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
78,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
0.5 M CH3ONa in methanol (0.5N)
Colore
, clarity of solution to pass
P. ebollizione
64.6 °C
Densità
0.809 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Na+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Sodium methoxide solution is composed of 0.5M sodium methoxide in 0.5N methanol. It is a widely used organic base in organic synthesis.
Applicazioni
Sodium methoxide solution may be used in the following processes:
  • As a solvent in the synthesis of disulfides from corresponding thiols.[1]
  • To extract fatty acid methyl esters by transesterification process.[2]
  • Synthesis of (1R,2R,3R,7aS)-1,2-dibenzyloxy-3-tert-butyldiphenylsilyloxymethylpyrrolizidin-5-one.[3]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Biosynthetic origin of conjugated double bonds: production of fatty acid components of high-value drying oils in transgenic soybean embryos.
Cahoon EB, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 96(22), 12935-12940 (1999)
Electrochemical oxidation of thiols to disulfides.
Leite SLS, et al.
Synthetic Communications, 20(3), 393-397 (1990)
Polyhydroxylated pyrrolizidines. Part I: Short and highly stereocontrolled syntheses of hyacinthacines.
Izquierdo I, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(17), 2481-2487 (2001)
Gema Flores et al.
Food chemistry, 194, 1260-1265 (2015-10-17)
Black currant seeds are obtained as a residue during juice production. Black currant seed oil contains high amounts of nutritionally desirable constituents such as γ-linolenic acid (GLA), α-linolenic acid (ALA) and stearidonic acid (SA), as well as certain phenolic acids
Lisa Kolden Midtbø et al.
The Journal of nutritional biochemistry, 26(6), 585-595 (2015-03-18)
Introduction of vegetable ingredients in fish feed has affected the fatty acid composition in farmed Atlantic salmon (Salmo salar L). Here we investigated how changes in fish feed affected the metabolism of mice fed diets containing fillets from such farmed
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf