Documenti fondamentali
8.06538
Sigma-Aldrich
Sodium methylate
for synthesis
Sinonimo/i:
Sodium methylate, Sodium methoxide, Sodium methanolate
Scegli un formato
5 G
34,20 €
250 G
70,40 €
500 G
75,80 €
34,20 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
34,20 €
250 G
70,40 €
500 G
75,80 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH3NaO
Numero CAS:
Peso molecolare:
54.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
204-699-5
NACRES:
NA.22
34,20 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (acidimetric)
Stato
powder
Temp. autoaccensione
240 °C
Potenza
2037 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Punto di fusione
127 °C (decomposition)
Densità
1.3 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
500‑600 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C
InChI
1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Synthesis and Biological Evaluations: A study on the cyclization of berberine and magnolol with metformin in the presence of sodium methylate, exploring pharmaceutical applications. (Cao et al., 2017).
  • Synthesis of 5-Acetyl Derivatives of Alkyl 2-Furoates: This research focuses on the synthesis of acetyl derivatives using sodium methylate, demonstrating its role in organic synthesis. (Kuticheva et al., 2015).
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Assay (NaOH): ≤ 1.0 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1 - Met. Corr. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup