92446
Sodium methoxide solution
0.5 M, for GC derivatization
Sinonimo/i:
Methanolic Base, Sodium methylate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for GC derivatization
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Concentrazione
0.48-0.52 M
0.5 M
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Densità
0.805-0.817 g/mL at 20 °C
Stringa SMILE
[Na+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)