B1252
Trifluoruro di boro-metanolo
14% in methanol
Sinonimo/i:
BF3 methanol, BF3MeOH, Boron Trifluoride - Methanol Complex, Boron fluoride methanol, Boron trifluoride methanol, Boron trifluoride-methanol complex, Borontrifluoride methanol, Trifluoroborane
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: boron
Concentrazione
12-16% (titration by NaOH)
14% in methanol
Densità
0.859 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CO.FB(F)F
InChI
1S/CH4O.BF3/c1-2;2-1(3)4/h2H,1H3;
JBXYCUKPDAAYAS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system, Kidney
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter