21980
Cardiogreen
for microscopy
Sinonimo/i:
Foxgreen, Verde IC, Verde indocianina
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for microscopy
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Colore
green to very dark green
Solubilità
water: 0.01 g/10 mL
ε (coefficiente d’estinzione)
≥115 at 386-396 nm in water
≥2000 at 774-784 nm in water
≥900 at 712-722 nm in water
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].CC1(C)/C(=C\C=C\C=C\C=C\C2=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c3ccc4ccccc4c3C2(C)C)N(CCCCS([O-])(=O)=O)c5ccc6ccccc6c15
InChI
1S/C43H48N2O6S2.Na/c1-42(2)38(44(28-14-16-30-52(46,47)48)36-26-24-32-18-10-12-20-34(32)40(36)42)22-8-6-5-7-9-23-39-43(3,4)41-35-21-13-11-19-33(35)25-27-37(41)45(39)29-15-17-31-53(49,50)51;/h5-13,18-27H,14-17,28-31H2,1-4H3,(H-,46,47,48,49,50,51);/q;+1/p-1
MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?