G2500
Gelatina
gel strength 300, Type A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Porcine skin
Livello qualitativo
Tipo
Type A
Saggio
70-90% (biuret)
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Resistenza del gel
~300 g Bloom
Solubilità
H2O: soluble 50 mg/mL
Descrizione generale
Applicazioni
- for coating glass-bottomed plates for culturing A375 cells and in gelatin degradation assay
- for coating glass slides in the histological studies with brain sections
- in the synthesis of gelatin methacrylate (GelMA) prepolymer for encapsulating cells on to 3D printed hydrogels
- to prepare thiol-functionalized gelatin (GelSH) hydrogel for 3D projection bioprinting
Azioni biochim/fisiol
Componenti
Avvertenza
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Discussion of synthetic modifications to gelatin, improving the three-dimensional (3D) print resolution, and resulting material properties.
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.