543365
IR-820
Dye content 80 %
Sinonimo/i:
2-[2-[2-Chloro-3-[[1,3-dihydro-1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-2H-benzo[e]indol-2-ylidene]-ethylidene]-1-cyclohexen-1-yl]-ethenyl]-1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1H-benzo[e]indolium hydroxide inner salt, sodium salt, New Indocyanine Green
About This Item
Prodotti consigliati
Composizione
Dye content, 80%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
λmax
820 nm
Stringa SMILE
[Na+].CC1(C)\C(=C\C=C2/CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c4ccc5ccccc5c4C3(C)C)=C2Cl)N(CCCCS([O-])(=O)=O)c6ccc7ccccc7c16
InChI
1S/C46H51ClN2O6S2.Na/c1-45(2)40(48(28-9-11-30-56(50,51)52)38-24-20-32-14-5-7-18-36(32)42(38)45)26-22-34-16-13-17-35(44(34)47)23-27-41-46(3,4)43-37-19-8-6-15-33(37)21-25-39(43)49(41)29-10-12-31-57(53,54)55;/h5-8,14-15,18-27H,9-13,16-17,28-31H2,1-4H3,(H-,50,51,52,53,54,55);/q;+1/p-1
RANIQVAJHXBIAY-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.