402885
acido p-toluenesolfonico
ACS reagent, ≥98.5%
Sinonimo/i:
4-Methylbenzenesulfonic acid monohydrate, 4-Toluenesulfonic acid monohydrate, PTSA monohydrate, TsOH monohydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.9 (vs air)
Saggio
≥98.5%
Forma fisica
solid
Limpidezza della soluzione
passes test
Impurezze
9.5-11.5% water
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Punto di fusione
103-106 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 10g + 50 mL, clear, colorless
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.3%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.01%
Na: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Stringa SMILE
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Unsymmetrical benzils.
- Highly substituted piperidines.
- 1,3,5-Trisubstituted benzenes by trimerization of alkynes.
- Triazoloquinazolinone and benzimidazoquinazolinone derivatives.
- 1,3,5-Trisubstituted pyrazoles derivatives.
- Selenated ketene dithioacetals.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)