GE17-0851-01
Colonne per desalazione monouso PD 10
Cytiva 17-0851-01, pack of 30 pieces
Sinonimo/i:
Disposable desalting columns, PD-10 columns
Scegli un formato
404,00 €
Scegli un formato
About This Item
404,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
wetted part: no
Confezionamento
pack of 30 pieces
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-0851-01
Condizioni di stoccaggio
dry media
Dimensioni del letto
14.5 mm × 50 mm
Volume del letto
8.3 mL
Diam. int. colonna
15 mm
Matrice
cross-linked dextran
Dimensione particelle
>50 μm (dry)
85-260 μm
cleaning
2-13
Intervallo di esercizio
2-13
Compatibilità
suitable for bioprocess medium
Categorie correlate
Descrizione generale
Le istruzioni d′uso delle colonne per desalazione monouso PD-10 sono state aggiornate con due nuovi protocolli applicativi (gravità o centrifugazione) per aumentare la flessibilità del prodotto. Il protocollo per gravità consente una semplice pulizia dei campioni con una o più colonne in parallelo, senza bisogno di un sistema di purificazione. Il protocollo di centrifugazione consente l′utilizzo in parallelo in una centrifuga standard con una minima diluizione del campione eluito.
In ogni confezione di prodotto sono inclusi quattro adattatori che consentono una facile centrifugazione. Insieme al serbatoio tampone LabMate PD-10, il tampone di lavaggio e di equilibrazione può essere applicato in un solo passaggio con il protocollo di flusso per gravità. Si consiglia di utilizzare le colonne PD-10 vuote insieme ai terreni di coltura sfusi per una preparazione economica e versatile dei campioni.
Caratteristiche e vantaggi
- Desalazione e scambio di tampone rapido ed economico con elevato recupero; rimozione di composti a basso peso molecolare in terreno di coltura Sephadex® G-25.
- I protocolli flessibili consentono l′utilizzo mediante flusso per gravità o centrifugazione.
- Semplicità di utilizzo ed equilibrazione, applicazione del campione ed eluizione.
- Preparazione dei campioni entro un range compreso tra 1,0 e 2,5 mL mediante flusso per gravità e tra 1,75 e 2,5 mL con la centrifugazione.
- Desalazione di più campioni in parallelo con capacità di desalazione >90%.
- Il recupero è compreso tra 70 e >95%.
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
GST-tagged protein yield varies based on protein, host cell, and culture conditions, influencing production.
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using HiTrap® Protein G HP columns from Cytiva.
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap® Benzamidine FF (high sub) media and columns from Cytiva.
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of antibodies.
Protocolli
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein G GraviTrap from Cytiva.
This page shows how to condition membrane proteins for further analysis with products from Cytiva.
Rules and good practice in sample preparation for Western blot sample preparation from cell culture and tissue samples.
How to perform buffer exchange and desalting with Sephadex G-25, HiTrap Desalting columns, or ÄKTAprime plus.