19170
3-Buten-1-ol
purum, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
Allylcarbinol
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
n20/D 1.422
P. ebollizione
112-114 °C (lit.)
Densità
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
allyl
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h2,5H,1,3-4H2
ZSPTYLOMNJNZNG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Sostituito da
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)