27815
p-Toluenesulfonic acid monohydrate
≥99% (calc. to H2O free subst.)
Sinonimo/i:
4-Methylbenzenesulfonic acid monohydrate, 4-Toluenesulfonic acid monohydrate, PTSA monohydrate, TsOH monohydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (calc. to H2O free subst.)
Forma fisica
solid
Impurezze
≥85% toluene-4-solfonic acid
8-12% water (Karl Fischer)
Residuo alla calcinazione
≤0.5%
Stringa SMILE
O.Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1