Documenti
B86400
Sigma-Aldrich
3-Buten-2-ol
97%
Sinonimo/i:
Methyl vinyl carbinol
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.11
Beilstein:
1719579
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.415 (lit.)
P. eboll.
96-97 °C (lit.)
Densità
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)C=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3-5H,1H2,2H3
MKUWVMRNQOOSAT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C - closed cup