Documenti fondamentali
16949
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfate 1.8M – Tris pH 8.5; 100 mM solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 44/Kit-No 02528
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
liquid
pH
8.5±0.2 ( in neat)
Densità
1.12 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)