Vai a
71507
Fosfato di sodio
BioXtra, Molecular Biology, ≥99.5% (T)
Sinonimo/i:
Diidrogenofosfato di sodio, Fosfato monosodico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
80,20 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
255,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NaH2PO4 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.99
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-449-2
MDL number:
80,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99.5% (T)
form
crystals
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected, ≤0.001% total nitrogen (N)
pH
4.0-4.5 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.03, λ: 280 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI key
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium phosphate monobasic monohydrate has been used as a component of phosphate buffer to maintain the pH for the preparation of collagen gels and matrices.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S3522S96381.06349
assay
≥99.5% (T)
assay
98.0-102.0%
assay
≥98%, 98.0-102.0%
assay
-
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
product line
BioXtra
product line
BioReagent
product line
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
form
crystals
form
powder
form
crystalline
form
solid
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
850 g/L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fosfato di sodio
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf