Documenti fondamentali
P3556
Sigma-Aldrich
L-α-fosfatidilcolina
egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder
Sinonimo/i:
1,2-diacil-sn-glicero-3-fosfocolina, 3-sn-fosfatidilcolina, L-α-lecitina, Azolectina, PC
About This Item
Numero CAS:
Beilstein:
5209585
Numero CE:
Codice UNSPSC:
51321705
NACRES:
NA.25
Origine biologica
egg yolk
Livello qualitativo
Tipo
Type XVI-E
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
lyophilized powder
Gruppo funzionale
phospholipid
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Descrizione generale
La fosfatidilcolina appartiene alla classe dei glicerofosfolipidi e contiene la colina come gruppo di testa. La colina è attaccata al glicerolo degli acidi grassi unito con legame estere alla catena principale. È il principale fosfolipide presente negli organismi eucarioti.
Applicazioni
La L-α-fosfatidilcolina è stata usata:
  • per formare un sottile film lipidico usato nella deplezione delle cellule di Kupffer da parte del clodronato incapsulato in liposomi
  • come componente del tampone del saggio usato nel saggio della γ-secretasi in vitro
  • nella preparazione della miscela di substrato per l′uso nel saggio della attività enzimatica della 5-lipossigenasi con HPLC (cromatografia liquida ad elevata prestazione)
Azioni biochim/fisiol
Agisce anche come fonte di messaggeri lipidici/lipidi bioattivi inclusi: lisofosfatidilcolina, diacilglicerolo, acido fosfatidico, lisofosfatidilcolina, acido arachidonico e fattore attivante le piastrine. La fosfatidilcolina è prodotta nel fegato per mezzo della via della CDP-colina (citidina difosfocolina).
Una dei principali fosfolipidi strutturali del cervello, costituisce il 15% circa dei lipidi totali; localizzata soprattutto nella materia grigia.
Confezionamento
Confezionata in presenza di argon
Nota sulla preparazione
Preparata secondo una modifica della procedura di Singleton, W.S., et al., J. Am. Oil Chem. Soc., 42, 53 (1965).
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Li Zhou et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(6), 1229-1238 (2017-01-24)
Purification, characterization, and antioxidative activity in vitro of shrimp phosphatidylcholines (PCs) were investigated. The molecular structures of shrimp PCs were determined by MALDI-TOF/TOF MS. The MS
Ireos Filipuzzi et al.
PLoS genetics, 12(11), e1006374-e1006374 (2016-11-18)
Invasive infections by fungal pathogens cause more deaths than malaria worldwide. We found the ergoline compound NGx04 in an antifungal screen, with selectivity over mammalian cells. High-resolution chemogenomics identified the lipid transfer protein Sec14p as the target of NGx04 and
Chemical cross-linking provides a model of the gamma-secretase complex subunit architecture and evidence for close proximity of the C-terminal fragment of presenilin with APH-1
Steiner H, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 283(50), 34677-34686 (2008)
Lea M Hürlimann et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 60(9), 5400-5411 (2016-07-07)
Nosocomial infections with Enterococcus faecalis are an emerging health problem. However, drug efflux pumps contributing to intrinsic drug resistance are poorly studied in this Gram-positive pathogen. In this study, we functionally investigated seven heterodimeric ABC transporters of E. faecalis that
Molecular distinction of phosphatidylcholine synthesis between the CDP-choline pathway and phosphatidylethanolamine methylation pathway
DeLong CJ, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 274(42), 29683-29688 (1999)
Protocolli
(soybean), ≥97%; L-α-Phosphatidylethanolamine from egg yolk, Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder; L-α-Phosphatidylcholine, from egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder; Sphingomyelin, from chicken egg yolk, ≥95%