Vai a
42867
Solfato di destrano
Mr ~40,000
Sinonimo/i:
Destrano solfato di sodio DSS
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
116,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
438,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.320,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352201
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
mol wt
Mr ~40,000
technique(s)
tissue culture: suitable
loss
≤10% loss on drying
color
white to off-white
useful pH range
6.0-8 (10 g/L)
mp
(Decomposes on heating.)
solubility
water: soluble
suitability
suitable for component for culture media
storage temp.
room temp
General description
Il destrano è un polimero dell′anidroglucosio. È composto al 95% circa da legami alpha-D-(166). I legami rimanenti (163) sono responsabili della ramificazione del destrano.
Application
Il destrano solfato è usato abitualmente per la precipitazione selettiva delle lipoproteine, l′ibridazione con sonde del DNA immobilizzato su membrana, il rilascio di DNA da complessi DNA-istone e l′inibizione del legame dell′RNA con i ribosomi.
Biochem/physiol Actions
Il trattamento con destrano sodio solfato attiva lo sviluppo della colite nei topi e nei ratti legandosi agli acidi grassi a catena media presenti nel colon e inducendo l′infiammazione. [1]
Other Notes
Per acquisire un quadro completo della nostra ampia selezione di destrani disponibili per la vostra ricerca, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata ai Carboidrati.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
5122775027RES2029D-A7
technique(s)
tissue culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
water: soluble
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
suitability
suitable for component for culture media
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for manufacturing use
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Solfato di destrano
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–4 di 4 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. Does DDS (Dextran Sodium Sulfate) come in a USP grade for a animal studies?
    1 risposta
    1. Unfortunately, there is no pharmaceutical grade Dextran Sodium Sulfate available at this time. This product is not tested for use in animal models. It would be up to the researcher to determine suitability.
      Utile?
  4. Hello! I want to know if you can autoclave water with 4% of dextran sulfate sodium (DSS) without decomposing the DSS.
    1 risposta
    1. The solubility of dextran sulfates is tested at 100 mg/mL in water. Clear solutions are obtained. Buffered aqueous dextran sulfate solutions can be sterilized by autoclaving at 110-115 °C for 30 to 45 minutes. Dextran can be hydrolyzed by strong acids at high temperatures. Dextran sulfate has a higher affinity for calcium ions than for sodium ions. The calcium salt of dextran sulfate is insoluble. The free acid (hydrogen) form of dextran sulfate is extremely acidic and autohydrolyzes rapidly in solution and as a powder.
      More information can be found here: https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/protein-biology/protein-pulldown/dextran-sulfate