567547
Fosfato di sodio
Molecular Biology Grade; Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Monobasic in the preparation of biological buffers.
Sinonimo/i:
sec-fosfato di sodio, Idrogenofosfato di sodio, Sodio fosfato bibasico
Saggio
≥98.5% (titration)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Solubilità
water: 10%
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Assorbimento
≤0.01 at 260 nm
≤0.01 at 280 nm
Attività estranea
DNases, proteases, RNases, none detected
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Attenzione
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1