Documenti fondamentali
15861
Supelco
Citral
analytical standard
Sinonimo/i:
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Geranial and neral mixture
Scegli un formato
1 ML
53,90 €
53,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
53,90 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.23
Beilstein:
1721871
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
53,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
5 (vs air)
Tensione di vapore
0.2 mmHg ( 200 °C)
Saggio
≥98.0% (sum of cis and trans, GC)
48.0-52.0% (cis)
48.0-52.0% (trans)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.487-1.489
n20/D 1.488 (lit.)
P. ebollizione
229 °C (lit.)
Densità
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)C=C(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
WTEVQBCEXWBHNA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Geranial : Neral 1:1
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - DIN 51758
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Geranyl acetate analytical standard
Supelco
45896
Geranyl acetate
Eugenol PESTANAL®, analytical standard
Supelco
35995
Eugenol
Linalool analytical standard
Supelco
51782
Linalool
trans-Cinnamaldehyde analytical standard
Supelco
06536
trans-Cinnamaldehyde
(R)-(+)-Limonene analytical standard
Supelco
62118
(R)-(+)-Limonene
(±)-β-Citronellol analytical standard
Supelco
51381
(±)-β-Citronellol
Geraniol 98%
Sigma-Aldrich
163333
Geraniol