Documenti fondamentali
PHL82501
Citral
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Geranial and neral mixture
Scegli un formato
100 MG
231,00 €
231,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
231,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.23
Beilstein:
1721871
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
231,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Densità del vapore
5 (vs air)
Tensione di vapore
0.2 mmHg ( 200 °C)
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (GC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
P. ebollizione
229 °C (lit.)
Densità
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)C=C(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
WTEVQBCEXWBHNA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: melissa zingiber
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - DIN 51758
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)