Documenti fondamentali
W230308
Sigma-Aldrich
Citral
mixture of cis and trans, ≥96%, FG
Sinonimo/i:
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Geranial and neral mixture
Scegli un formato
W230308-SAMPLE-K
48,80 €
1 KG
89,90 €
9 KG
391,00 €
20 KG
718,00 €
48,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W230308-SAMPLE-K
48,80 €
1 KG
89,90 €
9 KG
391,00 €
20 KG
718,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.23
Numero FEMA:
2303
Beilstein:
1721871
Numero CE:
N° CoE:
109
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
5.020
NACRES:
NA.21
48,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
Densità del vapore
5 (vs air)
Tensione di vapore
0.2 mmHg ( 200 °C)
Saggio
≥96%
Colore
colorless to light yellow
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
P. ebollizione
229 °C (lit.)
Densità
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fresh; lemon; sweet
Stringa SMILE
[H]C(=O)C=C(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
WTEVQBCEXWBHNA-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Applicazioni
  • Screening and In Silico Analyses of the Yeast Saccharomyces cerevisiae Σ1278b Bank Mutants Using Citral as a Natural Antimicrobial.: This study evaluates the antimicrobial properties of citral using yeast mutants, highlighting its potential as a natural antimicrobial agent in food safety applications (El Harati et al., 2024).
  • Exploring the binding affinity and characteristics of DcitOBP9 in citrus psyllids.: This research investigates the interaction between citral and the DcitOBP9 protein in citrus psyllids, offering insights into pest control strategies for citrus crops (Pei et al., 2024).
  • Synergistic anti-virulence efficacy of citral and carvacrol against mixed vaginitis causing Candida albicans and Gardnerella vaginalis: An in vitro and in vivo study.: The study demonstrates the enhanced anti-virulence effects of citral combined with carvacrol against pathogens causing mixed vaginitis, providing a basis for potential therapeutic applications (Jothi & Gowrishankar, 2024).
  • Effect of polyethoxylated flavonoids (PMFs)-loaded citral and chitosan composite coatings on citrus preservation: From the perspective of fruit resistance.: This research highlights the efficacy of citral in composite coatings to improve citrus fruit preservation by enhancing resistance against spoilage (Li et al., 2024).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - DIN 51758
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Lawrence E Marks et al.
Physiology & behavior, 105(2), 443-450 (2011-09-21)
Stimulus context affects judgments of intensity of both gustatory and olfactory flavors, and the contextual effects are modality-specific. Does context also exert separate effects on the gustatory and olfactory components of flavor mixtures? To answer this question, in each of
Ina Strate et al.
Development (Cambridge, England), 136(3), 461-472 (2009-01-15)
Retinoic acid (RA) is an important morphogen that regulates many biological processes, including the development of the central nervous system (CNS). Its synthesis from vitamin A (retinol) occurs in two steps, with the second reaction--catalyzed by retinal dehydrogenases (RALDHs)--long considered
Xiaoqing Yang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(1), 402-409 (2011-12-14)
Multilayer emulsions containing citral were prepared by the layer-by-layer deposition technique based on the electrostatic interaction between negatively charged emulsion droplets and two positively charged biopolymer coatings, chitosan (CS) and ε-polylysine (EPL). The optimum concentrations of both CS and EPL
Jon Lalko et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 52(1), 62-73 (2008-03-21)
Citral [CAS# 5392-40-5; EINECS# 226-394-6; RIFM # 116; cis- and trans-3,7-dimethyl-2,6-Octadienal] is an important fragrance ingredient appreciated for its powerful lemon-aroma. It is widely used in fragrance formulations and incorporated into numerous consumer products. A comprehensive review of the dermal
Cailin M Rothwell et al.
Neurobiology of learning and memory, 114, 127-140 (2014-06-14)
Retinoic acid, a metabolite of vitamin A, is proposed to play an important role in vertebrate learning and memory, as well as hippocampal-dependent synaptic plasticity. However, it has not yet been determined whether retinoic acid plays a similar role in
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  2. What is the apparent molarity of Citral, Products W230316, C83007, and W230308?
    1 risposta
    1. The apparent molarity of a neat liquid may be calculated from the density and molecular weight.  In the case of citral, the density is 0.888 g/mL and the molecular weight is 152.23 g/mole. By writing the density as 888 g/L, the calculation is 888 g/L divided by 152.23 g/mole = 5.83 mole/L, or 5.83 M.