Documenti
1.05033
Supelco
Idrossido di potassio
pellets for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Soda caustica
About This Item
Formula condensata:
KOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
56.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352305
Numero indice EU:
215-181-3
NACRES:
NA.21
agenzia
suitable for SM 5210
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 719 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥85.0% KOH basis (acidimetric)
Forma fisica
solid
Potenza
333 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
Punto di fusione
361 °C (lit.)
Solubilità
1130 g/L
Anioni in tracce
carbonate (K2CO3): ≤1.0%
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
silicate (as SiO2): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
Cationi in tracce
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.0005%
Na: ≤0.5%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0025%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Tenore (acidimetria, KOH): ≥ 85,0 %
Carbonati (come K₂CO₃): ≤ 1,0 %
Cloruri (Cl): ≤ 0,005 %
Fosfati (PO₄): ≤ 0,0005 %
Silicati (SiO₂): ≤ 0,005 %
Solfati (SO₄): ≤ 0,0005 %
Azoto totale (N): ≤ 0,0005 %
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,0005 %
Al (alluminio): ≤ 0,001 %
Ca (calcio): ≤ 0,001 %
Cu (rame): ≤ 0,0002 %
Fe (ferro): ≤ 0,0005 %
Na (sodio): ≤ 0,5 %
Ni (nichel): ≤ 0,0005 %
Pb (piombo): ≤ 0,0005 %
Zn (zinco): ≤ 0,0025 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.