45896
Geranyl acetate
analytical standard
Sinonimo/i:
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
6.8 (vs air)
Tensione di vapore
0.07 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
n20/D 1.462
P. eboll.
138 °C/25 mmHg (lit.)
applicazioni
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8+
HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?