Documenti fondamentali
114669
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol
Dye content 90 %
Sinonimo/i:
Azoviolet, Magneson I
Scegli un formato
25 G
81,00 €
100 G
263,00 €
81,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
81,00 €
100 G
263,00 €
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4N=NC6H3-1,3-(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.22
Beilstein:
674709
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
81,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, 90%
Punto di fusione
195-200 °C (dec.) (lit.)
λmax
432 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1ccc(\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c(O)c1
InChI
1S/C12H9N3O4/c16-10-5-6-11(12(17)7-10)14-13-8-1-3-9(4-2-8)15(18)19/h1-7,16-17H/b14-13+
NGPGYVQZGRJHFJ-BUHFOSPRSA-N
Azioni biochim/fisiol
4-(4-Nitrophenylazo) resorcinol, also known as azo violet or magneson I, is a red colored powder.[1] It functions as a spot test reagent and forms blue lake on reaction with Mg(OH)2 in alkaline solution. It is mainly used for determining the presence of magnesium in the solution.[2][3]
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol is a pH indicator.[4]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Bromobimane ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
B4380
Bromobimane
Azulene 99%
Sigma-Aldrich
A97203
Azulene
Resorcinol ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
398047
Resorcinol
DL-Sulforaphane ≥90% (HPLC), synthetic, liquid
Sigma-Aldrich
S4441
DL-Sulforaphane
Saccarosio Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1001
Saccarosio
Methyl Orange ACS reagent, Dye content 85 %
Sigma-Aldrich
114510
Methyl Orange
Cheng K L
CRC Handbook of Organic Analytical Reagents (1992)
Kuang Lu Cheng, Keihei Ueno, Toshiaki Imamura
CRC Handbook of Organic Analytical Reagents (1992)
Highly sensitive determination method for total carbonate in water samples by flow injection analysis coupled with gas-diffusion separation.
Oshima M, et al.
Analytical Sciences, 17, 1285-1290 (2001)
National Research Council (U.S.). Food Protection Committee
Food Chemicals Codex (1967)
R. Gopalan
Inorganic Chemistry for Undergraduates (2009)