199672
Sudan Orange G
Dye content 85 %
Sinonimo/i:
2,4-Dihydroxyazobenzene, 4-(Phenylazo)resorcinol, SOG
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, 85%
Punto di fusione
143-146 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: 1 mg/mL, clear, orange to red
λmax
388 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1ccc(\N=N\c2ccccc2)c(O)c1
InChI
1S/C12H10N2O2/c15-10-6-7-11(12(16)8-10)14-13-9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15-16H/b14-13+
BPTKLSBRRJFNHJ-BUHFOSPRSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatography?Mass Spectrometry