T3253
Trizma® cloridrato
reagent grade, ≥99.0% (titration), crystalline
Sinonimo/i:
TRIS, TRIS HCl, Tris(idrossimetil)amminometano, Trometano cloridrato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (titration)
Forma fisica
crystalline
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
tecniche
affinity chromatography: suitable
Impurezze
≤0.5% water (Karl Fischer)
Colore
white
Intervallo di pH utile
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
Punto di fusione
150-152 °C
Solubilità
H2O: soluble, clear, colorless
Densità
1.39 g/cm3 at 20—25 °C
1.41 g/cm3 at 20—25 °C
Assorbimento
≤0.05 at 290 nm at 40%
Compatibilità
suitable for mass spectrometry
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
Stringa SMILE
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Ideale come tampone biologico per la ricerca in biochimica e in biologia molecolare
- Tampone efficace nell′intervallo di pH 7-9 (25 °C), con una pKa di 8,1 (25 °C)
- Sottoposto a test che ne confermano i bassi livelli di contaminazione da metalli pesanti, garantendone l′idoneità ad un ampio ventaglio di applicazioni
Altre note
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Panoramica sulla chimica dei gel di poliacrilammide e istruzioni dettagliate per la colatura manuale con i kit PAGE® TurboMix per la colatura di gel Bis-Tris