A97203
Azulene
99%
Sinonimo/i:
Bicyclo[5.3.0]decapentaene
Saggio
99%
Forma fisica
crystals
P. eboll.
242 °C (lit.)
Punto di fusione
98-100 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc2cccc2cc1
InChI
1S/C10H8/c1-2-5-9-7-4-8-10(9)6-3-1/h1-8H
CUFNKYGDVFVPHO-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves