103624
Sudan I
Dye content ≥95 %
Sinonimo/i:
1-Phenylazo-2-naphthol, Solvent Yellow 14
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, ≥95%
Colore
orange to very dark orange
pH
10.2 (26 °C)
Punto di fusione
131-133 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: 1 mg/mL, clear to very slightly hazy, orange
Densità
0.32 g/cm3 at 20 °C ((68 °F) - OECD Test Guideline 109)
ε (coefficiente d’estinzione)
≥30000 at 223-233 nm in ethanol at 0.01 g/L
εmax
≥6000 at 299-319 nm in ethanol at 0.01 g/L (2nd)
λmax
≥11000 at 461-491 nm in ethanol at 0.01 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1ccc2ccccc2c1N=Nc3ccccc3
InChI
1S/C16H12N2O/c19-15-11-10-12-6-4-5-9-14(12)16(15)18-17-13-7-2-1-3-8-13/h1-11,19H
MRQIXHXHHPWVIL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>554.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 290 °C - Pensky-Martens closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?