Vai a
09258
Erythrodiol
analytical standard
Sinonimo/i:
Olean-12-ene-3β,28-diol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
204,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H50O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
442.72
UNSPSC Code:
12164500
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-890-4
Beilstein/REAXYS Number:
2340203
MDL number:
204,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
230-231 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
[H][C@@]12CC(C)(C)CC[C@]1(CO)CC[C@]3(C)C2=CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C
InChI
1S/C30H50O2/c1-25(2)14-16-30(19-31)17-15-28(6)20(21(30)18-25)8-9-23-27(5)12-11-24(32)26(3,4)22(27)10-13-29(23,28)7/h8,21-24,31-32H,9-19H2,1-7H3/t21-,22-,23+,24-,27-,28+,29+,30+/m0/s1
InChI key
PSZDOEIIIJFCFE-OSQDELBUSA-N
General description
Erythrodiol is a natural triterpenoid produced in olives. It is believed to exhibit antiproliferative and proapoptotic activity in colon adenocarcinoma cells.
Application
Erythrodiol has been used as working standard for determination of terpenoid in olive leaves using SPE followed by HPLC analysis.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S3757PHL83773U6628
Erythrodiol analytical standard
Supelco
09258
Erythrodiol
α-Solanine from potato sprouts, ≥95%
Sigma-Aldrich
S3757
α-Solanine
Erythrodiol phyproof® Reference Substance
PHL83773
Erythrodiol
Uvaol ≥95%
Sigma-Aldrich
U6628
Uvaol
grade
analytical standard
grade
-
grade
primary reference standard
grade
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥90.0% (GC)
assay
≥95%
format
neat
format
-
format
-
format
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Erythrodiol
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)