TANKPE060
Serbatoio per conservazione
60 L polyethylene storage tank, An optimally integrated storage solution for your pure (Type 2/3) water
Sinonimo/i:
Serbatoio di stoccaggio in polietilene da 60 litri
Prodotti consigliati
Materiali
polyethylene
Caratteristiche
Stores and protects pure water
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
59 kg kg operating weight (130.1 lb)
Alt. × largh. × prof.
83.3 cm (32.8 in.) × 38.1 cm (15 in.) × 38 cm (14.96 in.)
Capacità
60 L
Diametro
38 cm (14.96 in.)
Volume
60 L
60000 mL
Compatibilità
for use with AFS®
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
for use with RiOs™ Essential
for use with RiOs™
Descrizione generale
Nel serbatoio si conserva acqua pura rilasciata dai sistemi di purificazione dell′acqua Elix® Essential/Essential UV/Advantage/Reference, Milli-Q® Direct, Direct-Q®, Direct-Q® UV, RiOs™, RiOs™ Essential, AFS® D e AFS® Essential.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Design compatto, per ridurre l′ingombro.
- Integra gli ultimi sviluppi della tecnica con funzionalità all′avanguardia per conservare l′acqua mantenendone la purezza.
- Il polietilene è stato scelto per il minimo rilascio di estraibili.
- Le pareti opache bloccano la luce solare impedendo lo sviluppo di alghe.
- La superficie interna liscia impedisce la formazione del biofilm
- La forma cilindrica riduce al minimo la superficie a contatto con l′acqua.
- La sua base conica consente il completo deflusso e facilita il risciacquo durante l′igienizzazione.
- Il rifornimento costante di acqua pura sul fondo del serbatoio impedisce l′assorbimento di anidride carbonica.
- La valvola anteriore consente l′erogazione manuale dell′acqua pura.
- Le valvole di distribuzione rendono possibile il collegamento con altre apparecchiature del laboratorio.
- Il coperchio a chiusura ermetica impedisce l′ingresso dell′aria nel serbatoio.
- Il filtro di sfiato (non incluso) protegge l′acqua dai contaminanti trasportati dall′aria.
- La funzione asettica di troppopieno mantiene la qualità dell′acqua evitando la retrocontaminazione dal deflusso.
- L′ampia apertura sul lato superiore consente la pulizia manuale durante la procedura di igienizzazione.