Documenti fondamentali
18919-1AMP
Supelco
F.A.M.E. Mscela, C4-C24
certified reference material,  wt. % (varied)
Scegli un formato
100 MG
427,00 €
427,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
427,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
427,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
solid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
Concentrazione
 wt. % (varied)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat (solventless)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ester
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Per maggiori informazioni su una tecnica strumentale adatta, consultare il Certificato di analisi del prodotto.′ Per ulteriore supporto, contattare l′Assistenza tecnica.
È stato usato come standard di calibrazione per la determinazione del contenuto di grasso e della distribuzione degli acidi grassi con GC/FID dai residui pressati di semi di bacche.[1]
Altre note
Analita
Descrizione
    cis-13,16-Docosadienoic acid methyl ester 2 wt. %
    cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid methyl ester 2 wt. %
    cis-11,14-Eicosadienoic acid methyl ester 2 wt. %
    cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid methyl ester 2 wt. %
    cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid methyl ester 2 wt. %
    cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid methyl ester 2 wt. %
    Methyl arachidate 4 wt. %
    Methyl arachidonate 2 wt. %
    Methyl behenate 4 wt. %
    Methyl butyrate 4 wt. %
    Methyl decanoate 4 wt. %
    Methyl cis-13-docosenoate 2 wt. %
    Methyl dodecanoate 4 wt. %
    Methyl cis-11-eicosenoate 2 wt. %
    Methyl elaidate 2 wt. %
    Methyl heneicosanoate 2 wt. %
    Methyl heptadecanoate 2 wt. %
    Methyl cis-10-heptadecenoate 2 wt. %
    Methyl hexanoate 4 wt. %
    Methyl linoleate 2 wt. %
    Methyl linolelaidate 2 wt. %
    Methyl linolenate 2 wt. %
    Methyl γ-linolenate 2 wt. %
    Methyl myristate 4 wt. %
    Methyl myristoleate 2 wt. %
    Methyl octanoate 4 wt. %
    Methyl oleate 4 wt. %
    Methyl palmitate 6 wt. %
    Methyl palmitoleate 2 wt. %
    Methyl pentadecanoate 2 wt. %
    Methyl cis-10-pentadecenoate 2 wt. %
    Methyl stearate 4 wt. %
    Methyl tetracosanoate 4 wt. %
    Methyl cis-15-tetracosenoate 2 wt. %
    Methyl tricosanoate 2 wt. %
    Methyl tridecanoate 2 wt. %
    Methyl undecanoate 2 wt. %
    Vedi tutto (37)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Ru-Yi Li et al.
Journal of the science of food and agriculture, 98(3), 896-904 (2017-07-08)
Borage oil is a rich commercial source of γ-linolenic acid (18:3n-6). However, borage oil is rich in omega-6 polyunsaturated fatty acids and vulnerable to oxidation. Thus, selecting appropriate wall materials is critical to the encapsulation of borage oil. The present
Xu Liu et al.
Asian-Australasian journal of animal sciences, 33(12), 1957-1964 (2020-02-15)
The aim of this study was to compare overfeeding performance, fatty acid composition, blood chemistry, enzymes and genes expression overfed Xupu and Landes geese. Sixty male Xupu geese (80 d) and Landes geese (80 d) were selected. After a period
Capilla Mata-Pérez et al.
Frontiers in plant science, 6, 122-122 (2015-04-09)
Linolenic acid (Ln) released from chloroplast membrane galactolipids is a precursor of the phytohormone jasmonic acid (JA). The involvement of this hormone in different plant biological processes, such as responses to biotic stress conditions, has been extensively studied. However, the
Elly Morriën et al.
Nature communications, 8, 14349-14349 (2017-02-09)
Soil organisms have an important role in aboveground community dynamics and ecosystem functioning in terrestrial ecosystems. However, most studies have considered soil biota as a black box or focussed on specific groups, whereas little is known about entire soil networks.
Kwang Seo Park et al.
Journal of analytical methods in chemistry, 2019, 7594767-7594767 (2020-01-14)
To implement EU REACH- (Registration, Evaluation, and Authorization of Chemicals-) like chemical legislations in various countries of which the purpose is human and environment safety, the first step is substance identification followed by the hazard and risk assessments. Although both
Domande
1–8 di 8 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. In which solvent do I need to dissolve this product (18919-1 AMP) in order to use it in the HPLC device?
    1 risposta
    1. Appropriate solvents for FAMEs include Dichloromethane, Chloroform, Hexane, and Toluene. Other prepared FAME mixes are in Dichloromethane and are tested by HPLC. To review sample Certificates of Analysis of these product, which includes Method Parameters, see the links below:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/Supelco/pdf/CSISO2015/CRM47801_XA17796V.PDF
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/Supelco/pdf/201812/CRM47885_XA23076V.PDF
      Utile?
  4. What methyl esters are contained in Product No. 18919-1AMP F.A.M.E. Mix C8-C24?
    1 risposta
    1. Product No. 18919-1AMP contains a neat mixture of C8, C10, C12, C14, C16:0, C16:1, C18:0, C18:1, C18:2, C18:3, C18:3, C20, C22, C24 methyl esters.
      Utile?
  5. What is the dilution solvent used in F.A.M.E. Mix, C4-C24 Unsaturates - analytical standard, Product 18919-1AMP?
    1 risposta
    1. Product 18919-1AMP is a neat mixture of 37 FAMEs (Fatty Acid Methyl Esters); there is no solvent present.
      Utile?
  6. Are there instructions on how to use F.A.M.E. Mix, C4-C24 Unsaturates - analytical standard, Product 18919-1AMP?
    1 risposta
    1. This product (18919-1AMP) is intended for use as an analytical standard.  Specific usage instructions can not be given because there is more than one correct way to use the product.  If you have a specific usage question, please contact Supelco Technical Service for details --> [email protected]
      Utile?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  8. What is the difference between the F.A.M.E. Products 18919-1AMP and 47885-U?
    1 risposta
    1. Product 18919-1AMP, C4-C24 FAME (Fatty Acid Methyl Ester) Mix, is a neat mixture of 37 FAMEs; it contains no solvent.  Product 47885-U contains the same 37 components, but they are diluted to 10 mg of total FAME per mL in methylene chloride.